Tisk…
Filtrační destičky, 96-jamkové, pro vodní filtraci, AcroPrep™ Advance
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8119 8131 8031 8231 8127 8227 8151
738-0116EA 4820 CZK
738-0116 738-0119 518-0026 738-0130 738-0198 738-0199 738-0248
Filtrační destičky, 96-jamkové, pro vodní filtraci, AcroPrep™ Advance
Mikrodestičky Destičky filtrační
Portfolio filtračních destiček AcroPrep™ Advance zahrnuje různé typy membrán a velikosti pórů a proto poskytuje nejlepší možnou přípravu širokého rozpětí vzorků a vysoce průchozí screeningové aplikace. Filtrační destičky AcroPrep™ Advance jsou ideální pro koncentraci, čištění a odsolení proteinů a peptidů; aplikace založené na bázi kuliček a chromatografické aplikace založené na bázi pryskyřic; hrubou frakcionaci a klarifikaci lyzátu; a běžné filtrace.
  • účinné odstranění částic - rozpětí membrán a velikostí pórů zajišťuje optimální zpracování těžkých částic vzorků
  • geometrie jamek zajišťuje rychlejší, jednotnější filtrační rychlosti přes destičku se sníženým zadržovacím objemem
  • výstupní geometrie jamek poskytuje přímý tok vzorků do zásobní desky bez obav o křížovou kontaminaci
  • automatizace kompatibilní - vyrobeny ve shodě s pokyny SBS, což umožňuje destičky používat v manuálním, poloautomatizovaném a automatizovaném provozu
  • snadná identifikace - je umožněná díky jejich označování na hladkém povrchu a oknem s textem, stejně tak poskytují snadnou orientaci přes rohový zářez A1
96-jamkové filtrační destičky AcroPrep™ Advance pro vodní filtraci: Aplikace zahrnují běžnou přípravu vzorků, hrubou frakcionaci, sklizeň buněk a testy na bázi buněk.