Tisk…
cis-2-Nonen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (Z)-2-Nonen-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W372005-100G-K W372005-25G-K
SIALW372005-100G-KEA 0 CZK
SIALW372005-100G-K SIALW372005-25G-K
cis-2-Nonen-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-2-Nonen-1-ol
Vzorec: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
MDL Number: MFCD00063210
CAS číslo: 41453-56-9
EINECS: 255-376-0