cis-2-Nonen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(Z)-2-Nonen-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W372005-100G-K
W372005-25G-K
SIALW372005-100G-KEA
0
CZK
SIALW372005-100G-K
SIALW372005-25G-K
cis-2-Nonen-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-2-Nonen-1-ol
Vzorec:
C₉H₁₈O MW: 142,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00063210 CAS číslo: 41453-56-9 EINECS: 255-376-0 |