Tisk…
4-Methylthiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W371602-100G-K W371602-1KG-K W371602-5KG-K
SIALW371602-100G-KEA 6780 CZK
SIALW371602-100G-K SIALW371602-1KG-K SIALW371602-5KG-K
4-Methylthiazole, Sigma-Aldrich®
4-Methylthiazole
Vzorec: C₄H₅NS
MW: 99,16 g/mol
Bod varu: 133 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1187 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005340
CAS číslo: 693-95-8
EINECS: 211-764-1