Tisk…
Thiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W361518-100G-K W361518-1KG-K W361518-25G-K
SIALW361518-100G-KEA 0 CZK
SIALW361518-100G-K SIALW361518-1KG-K SIALW361518-25G-K
Thiazole, Sigma-Aldrich®
Thiazole
Vzorec: C₃H₃NS
MW: 85,13 g/mol
Bod varu: 116,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005315
CAS číslo: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
Merck Index: 12,09442