Tisk…
2-Isopropyl-4-methylthiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W355518-100G-K W355518-1KG-K W355518-5KG-K
SIALW355518-100G-KEA 6310 CZK
SIALW355518-100G-K SIALW355518-1KG-K SIALW355518-5KG-K
2-Isopropyl-4-methylthiazole, Sigma-Aldrich®
2-Isopropyl-4-methylthiazole
Vzorec: C₇H₁₁NS
MDL Number: MFCD00036561
CAS číslo: 15679-13-7
EINECS: 239-758-4