Tisk…
Ethyl crotonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: trans-Crotonic acid ethyl ester, 2-Butenoic acid ethyl ester, Crotonic acid ethyl ester, Ethyl trans-2-butenoate, trans-Ethyl crotonate, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W348600-10KG-K W348600-1KG-K W348600-20KG-K
SIALW348600-10KG-KEA 40920 CZK
SIALW348600-10KG-K SIALW348600-1KG-K SIALW348600-20KG-K
Ethyl crotonate, Sigma-Aldrich®
Ethyl crotonate
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Bod varu: 143 °C (1013 hPa)
Bod tání: –79 °C
Hustota: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 2 °C
MDL Number: MFCD00009289
CAS číslo: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625