Tisk…
cis-6-Nonen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (Z)-6-Nonen-1-ol, (Z)-Non-6-en-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W346500-100G-K W346500-1KG-K W346500-25G-K
SIALW346500-100G-KEA 9680 CZK
SIALW346500-100G-K SIALW346500-1KG-K SIALW346500-25G-K
cis-6-Nonen-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-6-Nonen-1-ol
Vzorec: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
MDL Number: MFCD00015388
CAS číslo: 35854-86-5
EINECS: 252-764-1