cis-6-Nonen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(Z)-6-Nonen-1-ol, (Z)-Non-6-en-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W346500-100G-K
W346500-1KG-K
W346500-25G-K
SIALW346500-100G-KEA
9680
CZK
SIALW346500-100G-K
SIALW346500-1KG-K
SIALW346500-25G-K
cis-6-Nonen-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-6-Nonen-1-ol
Vzorec:
C₉H₁₈O MW: 142,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015388 CAS číslo: 35854-86-5 EINECS: 252-764-1 |