Tisk…

2-Acetylthiazole, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 1-(Thiazol-2-yl)-1-ethanone

M-Clarity™ quality level = MQ300

W332801-100G-K W332801-1KG-K W332801-5KG-K
SIALW332801-100G-KEA 10720 CZK
SIALW332801-100G-K SIALW332801-1KG-K SIALW332801-5KG-K
2-Acetylthiazole, Sigma-Aldrich®
2-Acetylthiazole
Vzorec: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Bod tání: 65,5 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005324
CAS číslo: 24295-03-2
EINECS: 246-134-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR