Tisk…
3-(Methylthio)propyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W331201-100G-K W331201-1KG-K W331201-25G-K
SIALW331201-100G-KEA 4230 CZK
SIALW331201-100G-K SIALW331201-1KG-K SIALW331201-25G-K
3-(Methylthio)propyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)propyl isothiocyanate
Vzorec: C₅H₉NS₂
MDL Number: MFCD00209521
CAS číslo: 505-79-3
EINECS: 208-020-3