Tisk…

Jantaran dvojsodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ300

W327700-10KG-K W327700-1KG-K W327700-5KG-K
SIALW327700-10KG-KEA 13430 CZK
SIALW327700-10KG-K SIALW327700-1KG-K SIALW327700-5KG-K
Jantaran dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Jantaran dvojsodný
Vzorec: C₄H₄Na₂O₄
Hustota: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002790
CAS číslo: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR