4,5-Dimethylthiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W327409-100G
W327409-1KG
W327409-25G
W327409-SAMPLE
SIALW327409-100GEA
7950
CZK
SIALW327409-100G
SIALW327409-1KG
SIALW327409-25G
SIALW327409-SAMPLE
4,5-Dimethylthiazole, Sigma-Aldrich®
4,5-Dimethylthiazole
Vzorec:
C₅H₇NS MW: 113,18 g/mol Bod varu: 149…153 °C (1013 hPa) Hustota: 1,0828 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005336 CAS číslo: 3581-91-7 EINECS: 222-703-3 |