Tisk…
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W320404-10KG-K W320404-1KG-K W320404-250G-K W320404-5KG-K
SIALW320404-10KG-KEA 45940 CZK
SIALW320404-10KG-K SIALW320404-1KG-K SIALW320404-250G-K SIALW320404-5KG-K
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Vzorec: C₆H₉NOS
Bod varu: 135 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,199 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005339
CAS číslo: 137-00-8
EINECS: 205-272-6
Merck Index: 12,06208