Tisk…
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W319503-100G W319503-10KG W319503-1KG W319503-5KG W319503-SAMPLE
SIALW319503-100GEA 4130 CZK
SIALW319503-100G SIALW319503-10KG SIALW319503-1KG SIALW319503-5KG SIALW319503-SAMPLE
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid, Sigma-Aldrich®
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 214 °C (1013 hPa)
Bod tání: 25 °C
Hustota: 0,987 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002655
CAS číslo: 16957-70-3
EINECS: 241-026-4