Tisk…
trans-3-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W317004-100G-K W317004-1KG-K
SIALW317004-100G-KEA 4560 CZK
SIALW317004-100G-K SIALW317004-1KG-K
trans-3-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexenoic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 209 °C (1013 hPa)
Bod tání: 14 °C
Hustota: 0,965 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002786
CAS číslo: 1577-18-0
EINECS: 216-417-8
UN: 3265
ADR: 8,III