Tisk…
trans-2-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W316903-100G-K W316903-1KG-K W316903-5KG-K
SIALW316903-100G-KEA 3920 CZK
SIALW316903-100G-K SIALW316903-1KG-K SIALW316903-5KG-K
trans-2-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexenoic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 217 °C (1013 hPa)
Bod tání: 32 °C
Hustota: 0,946 g/cm³ (45 °C)
MDL Number: MFCD00002705
CAS číslo: 13419-69-7
EINECS: 236-528-5
UN: 3261
ADR: 8,III