2-Isobutylthiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W313408-100G-K
W313408-1KG-K
SIALW313408-100G-KEA
12400
CZK
SIALW313408-100G-K
SIALW313408-1KG-K
2-Isobutylthiazole, Sigma-Aldrich®
2-Isobutylthiazole
Vzorec:
C₇H₁₁NS MW: 141,24 g/mol Bod varu: 180 °C (1013 hPa) Hustota: 0,9953 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00005334 CAS číslo: 18640-74-9 EINECS: 242-470-1 |