Tisk…
Propyl propionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Propionic acid propyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
W295809-1KG-K W295809-4KG-K W295809-9KG-K
SIALW295809-1KG-KEA 3080 CZK
SIALW295809-1KG-K SIALW295809-4KG-K SIALW295809-9KG-K
Propyl propionate, Sigma-Aldrich®
Propyl propionate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009373
CAS číslo: 106-36-5
EINECS: 203-389-7
UN: 3272
ADR: 3,II