Tisk…
3-(Methylthio)propanal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(Methylthio)propionaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W274704-1KG-K W274704-25KG-K W274704-5KG-K
SIALW274704-1KG-KEA 7410 CZK
SIALW274704-1KG-K SIALW274704-25KG-K SIALW274704-5KG-K
3-(Methylthio)propanal, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)propanal
Vzorec: C₄H₈OS
MW: 104,17 g/mol
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: –75 °C
Hustota: 1,036 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007022
CAS číslo: 3268-49-3
EINECS: 221-882-5
UN: 2785
ADR: 6.1,III