Tisk…
6-Methyl-5-hepten-2-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W270733-100G-K W270733-1KG-K W270733-25G-K
SIALW270733-100G-KEA 7430 CZK
SIALW270733-100G-K SIALW270733-1KG-K SIALW270733-25G-K
6-Methyl-5-hepten-2-one, Sigma-Aldrich®
6-Methyl-5-hepten-2-one
Vzorec: C₈H₁₄O
Bod varu: 173 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
MDL Number: MFCD00008905
CAS číslo: 110-93-0
EINECS: 203-816-7
UN: 1224
ADR: 3,III