Tisk…
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W267201-100G-K W267201-1KG-K W267201-5KG-K
SIALW267201-100G-KEA 2180 CZK
SIALW267201-100G-K SIALW267201-1KG-K SIALW267201-5KG-K
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone, Sigma-Aldrich®
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Bod varu: 72 °C (0,02 mmHg)
Bod tání: 10 °C
Hustota: 1,0619 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008791
CAS číslo: 104-20-1
EINECS: 203-184-2