Tisk…
Levulinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W262706-10KG-K W262706-1KG-K W262706-25KG-K W262706-5KG-K
SIALW262706-10KG-KEA 8820 CZK
SIALW262706-10KG-K SIALW262706-1KG-K SIALW262706-25KG-K SIALW262706-5KG-K
Levulinic acid, Sigma-Aldrich®
Levulinic acid
Vzorec: C₅H₈O₃
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 26…29 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
MDL Number: MFCD00002796
CAS číslo: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05492