Tisk…
4-Hydroxybenzylacetone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W258814-1KG-K W258814-25G-K
SIALW258814-1KG-KEA 29500 CZK
SIALW258814-1KG-K SIALW258814-25G-K
4-Hydroxybenzylacetone, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzylacetone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 292 °C (1013 hPa)
Bod tání: 83…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002394
CAS číslo: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4