Tisk…
Furfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
W249106-1KG-K W249106-25KG-K W249106-5KG-K
SIALW249106-1KG-KEA 2250 CZK
SIALW249106-1KG-K SIALW249106-25KG-K SIALW249106-5KG-K
Furfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Furfurylalkohol
Vzorec: C₅H₆O₂
Bod varu: 171 °C (1013 hPa)
Bod tání: –31 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003252
CAS číslo: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04326