Tisk…
Eukalyptol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246506-10KG-K W246506-1KG-K W246506-20KG-K
SIALW246506-10KG-KEA 37150 CZK
SIALW246506-10KG-K SIALW246506-1KG-K SIALW246506-20KG-K
Eukalyptol, Sigma-Aldrich®
Eukalyptol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Bod varu: 176…177 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167977
CAS číslo: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03940