Tisk…
Ethyl-10-undecenoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246107-100G W246107-1KG W246107-SAMPLE
SIALW246107-100GEA 0 CZK
SIALW246107-100G SIALW246107-1KG SIALW246107-SAMPLE
Ethyl-10-undecenoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-10-undecenoate
Vzorec: C₁₃H₂₄O₂
Bod varu: 258 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,879 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00009220
CAS číslo: 692-86-4
EINECS: 211-734-8