Tisk…
2,6-Dimethyl-5-heptenal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,6-Dimethylhept-5-enal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W238902-100G-K W238902-1KG-K
SIALW238902-100G-KEA 2650 CZK
SIALW238902-100G-K SIALW238902-1KG-K
2,6-Dimethyl-5-heptenal, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-5-heptenal
Vzorec: C₉H₁₆O
MDL Number: MFCD00006981
CAS číslo: 106-72-9
EINECS: 203-427-2
UN: 1989
ADR: 3,III