Tisk…
Cinnamaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W228613-100G-K W228613-1KG-K W228613-5KG-K W228613-SAMPLE
SIALW228613-100G-KEA 3310 CZK
SIALW228613-100G-K SIALW228613-1KG-K SIALW228613-5KG-K SIALW228613-SAMPLE
Cinnamaldehyd, Sigma-Aldrich®
Cinnamaldehyd
Vzorec: C₉H₈O
Bod varu: 251 °C (1013 hPa)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007000
CAS číslo: 104-55-2
EINECS: 203-213-9
Merck Index: 12,02356