Cinnamaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
trans-Cinnamaldehyde, 3-Phenylacrylaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W228605-10KG-K
W228605-1KG-K
W228605-25KG-K
SIALW228605-10KG-KEA
12020
CZK
SIALW228605-10KG-K
SIALW228605-1KG-K
SIALW228605-25KG-K
Cinnamaldehyd, Sigma-Aldrich®
Cinnamaldehyd
Vzorec:
C₉H₈O Bod varu: 251 °C (1013 hPa) Bod tání: –8 °C Hustota: 1,112 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007000 CAS číslo: 104-55-2 EINECS: 203-213-9 Merck Index: 12,02356 |