Tisk…
Butyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W221805-1KG-K W221805-20KG-K W221805-4KG-K
SIALW221805-1KG-KEA 2050 CZK
SIALW221805-1KG-K SIALW221805-20KG-K SIALW221805-4KG-K
Butyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Butyl isovalerate
Vzorec: C₉H₁₈O₂
MDL Number: MFCD00048775
CAS číslo: 109-19-3
EINECS: 203-654-7