Tisk…
Benzyl formate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W214507-10KG-K W214507-1KG-K W214507-5KG-K
SIALW214507-10KG-KEA 11790 CZK
SIALW214507-10KG-K SIALW214507-1KG-K SIALW214507-5KG-K
Benzyl formate, Sigma-Aldrich®
Benzyl formate
Vzorec: C₈H₈O₂
MDL Number: MFCD00014128
CAS číslo: 104-57-4
EINECS: 203-214-4