Tisk…
(±)-γ-Valerolactone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (±)-4-Hydroxypentanoic acid lactone, (±)-Pentan-4-olide, γ-Pentanolactone, 5-Methyldihydrofuran-2(3H)-one, gamma-Valerolactone
M-Clarity™ quality level = MQ100
V403-100G V403-500G
SIALV403-100GEA 2320 CZK
SIALV403-100G SIALV403-500G
(±)-γ-Valerolactone, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Valerolactone
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100.12
Bod varu: 207
Bod tání: –31 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005400
CAS číslo: 108-29-2
EINECS: 203-569-5