3,4-Dimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Veratrylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
V1309-25G
V1309-5G
SIALV1309-25GEA
4850
CZK
SIALV1309-25G
SIALV1309-5G
3,4-Dimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxybenzylamine
Vzorec:
C₉H₁₃NO₂ MW: 167,21 g/mol Bod varu: 154…158 °C (12 mmHg) Hustota: 1,109 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008116 CAS číslo: 5763-61-1 EINECS: 227-287-7 |