Tisk…
Uracil, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
U1128-100G U1128-25G
SIALU1128-100GEA 5750 CZK
SIALU1128-100G SIALU1128-25G
Uracil, Sigma-Aldrich®
Uracil
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Bod varu: 379 °C (1013 hPa)
Bod tání: 194 °C
Hustota: 0,99744 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006016
CAS číslo: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Merck Index: 12,09985