Tisk…
Trimethylsulphonium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
T80489-100G T80489-25G
SIALT80489-100GEA 3370 CZK
SIALT80489-100G SIALT80489-25G
Trimethylsulphonium iodide, Sigma-Aldrich®
Trimethylsulphonium iodide
Vzorec: C₃H₉IS
MW: 204,07 g/mol
Bod tání: 215…220 °C
Hustota: 1,922 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011632
CAS číslo: 2181-42-2
EINECS: 218-555-4