Tisk…
Trimethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Trimethylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
T72761-100G T72761-25G T72761-500G
SIALT72761-100GEA 929 CZK
SIALT72761-100G SIALT72761-25G SIALT72761-500G
Trimethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Trimethylamoniumchlorid
Vzorec: C₃H₁₀ClN
Bod tání: 273…278 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012478
CAS číslo: 593-81-7
EINECS: 209-810-0
Merck Index: 12,09841