p-Tolylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-(p-Tolyl)acetic acid, 4-Tolylacetic acid, (4-Methylphenyl)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
T38105-25G
T38105-5G
SIALT38105-25GEA
2430
CZK
SIALT38105-25G
SIALT38105-5G
p-Tolylacetic acid, Sigma-Aldrich®
p-Tolylacetic acid
Vzorec:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOH MW: 150,18 g/mol Bod varu: 265 °C (1013 hPa) Bod tání: 91 °C |
MDL Number:
MFCD00004353 CAS číslo: 622-47-9 EINECS: 210-738-7 |