Tisk…
2-Thiophenemethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T32654-100G T32654-25G
SIALT32654-100GEA 3730 CZK
SIALT32654-100G SIALT32654-25G
2-Thiophenemethanol, Sigma-Aldrich®
2-Thiophenemethanol
Vzorec: C₅H₆OS
Bod varu: 207 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1,206 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005454
CAS číslo: 636-72-6
EINECS: 211-264-3