Tisk…
2-Thenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T32603-100G T32603-25G
SIALT32603-100GEA 2180 CZK
SIALT32603-100G SIALT32603-25G
2-Thenoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Thenoic acid
Vzorec: C₅H₄O₂S
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123…125 °C
MDL Number: MFCD00005437
CAS číslo: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 12,09491