Tisk…
Thiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
T32409-100G T32409-25G
SIALT32409-100GEA 2160 CZK
SIALT32409-100G SIALT32409-25G
Thiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Thiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₄OS
MW: 112.15
Bod varu: 198
Hustota: 1.2264 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 78
MDL Number: MFCD00005429
CAS číslo: 98-03-3
EINECS: 202-629-8