Tisk…
3,3'-Thiodipropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T30201-100G T30201-3KG
SIALT30201-100GEA 964 CZK
SIALT30201-100G SIALT30201-3KG
3,3'-Thiodipropionic acid, Sigma-Aldrich®
3,3'-Thiodipropionic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₄S
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 128…131 °C
Hustota: 1,496 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002781
CAS číslo: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 12,09468