Tisk…
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin ≥98% (by TLC), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
T2885-100MG T2885-1G T2885-5G
SIALT2885-100MGEA 2110 CZK
SIALT2885-100MG SIALT2885-1G SIALT2885-5G
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin ≥98% (by TLC), Sigma-Aldrich®
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂
Bod varu: 402 °C (1013 hPa)
Bod tání: 166…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007748
CAS číslo: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6