Thymine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Methyluracil
M-Clarity™ quality level = MQ200
T0895-25G
T0895-5G
SIALT0895-25GEA
5110
CZK
SIALT0895-25G
SIALT0895-5G
Thymine, Sigma-Aldrich®
Thymine
Vzorec:
C₅H₆N₂O₂ MW: 126,11 g/mol Bod varu: 389 °C (1013 hPa) Bod tání: 218 °C Hustota: 1,454 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00006026 CAS číslo: 65-71-4 EINECS: 200-616-1 Merck Index: 12,09539 |