Tisk…
Jantaran dvojsodný hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium hexahydrate, 1,4-Butanedioic acid disodium salt hexahydrate, Sodium Succinate, Hexahydrate, Sodium succinate dibasic hexahydrate, Disodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
S9637-100G S9637-500G
SIALS9637-100GEA 1950 CZK
SIALS9637-100G SIALS9637-500G
Jantaran dvojsodný hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Jantaran dvojsodný hexahydrát
Vzorec: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
MW: 270,14 g/mol
Bod tání: 300 °C
Hustota: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149117
CAS číslo: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754