Tisk…
Skvalen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
S3626-100ML S3626-10ML S3626-1L S3626-500ML
SIALS3626-100MLEA 3320 CZK
SIALS3626-100ML SIALS3626-10ML SIALS3626-1L SIALS3626-500ML
Skvalen, Sigma-Aldrich®
Skvalen
Vzorec: C₃₀H₅₀
Bod varu: 429 °C (1013 hPa)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 200 °C
MDL Number: MFCD00008912
CAS číslo: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847