Tisk…
D(-)-Ribóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
R9629-100G R9629-25G
SIALR9629-100GEA 15590 CZK
SIALR9629-100G SIALR9629-25G
D(-)-Ribóza, Sigma-Aldrich®
D(-)-Ribóza
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Bod varu: 331 °C (1013 hPa)
Bod tání: 90…95 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135453
CAS číslo: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371