Tisk…
D(-)-Ribóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
R7500-100G R7500-25G R7500-5G
SIALR7500-100GEA 13430 CZK
SIALR7500-100G SIALR7500-25G SIALR7500-5G
D(-)-Ribóza, Sigma-Aldrich®
D(-)-Ribóza
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Bod varu: 331 °C (1013 hPa)
Bod tání: 90…95 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135453
CAS číslo: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371