Tisk…
5-Methylphenazinium methyl sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9625-500MG P9625-5G P9625-10G P9625-1G P9625-25G
SIALP9625-500MGEA 1790 CZK
SIALP9625-500MG SIALP9625-5G SIALP9625-10G SIALP9625-1G SIALP9625-25G
5-Methylphenazinium methyl sulphate, Sigma-Aldrich®
5-Methylphenazinium methyl sulphate
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂O₄S
Bod tání: 198 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00011923
CAS číslo: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Merck Index: 12,06185