Tisk…
Difosforečnan čtyřsodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Sodium pyrophosphate tetrabasic, Tetrasodium diphosphate, Sodium diphosphate, Sodium pyrophosphate, tetra-Sodium pyrophosphate
P8010-2.5KG P8010-500G
SIALP8010-2.5KGEA 11380 CZK
SIALP8010-2.5KG SIALP8010-500G
Difosforečnan čtyřsodný, Sigma-Aldrich®
Difosforečnan čtyřsodný
Vzorec: Na₄O₇P₂
Bod tání: 988 °C
Hustota: 2,534 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003513
CAS číslo: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 13,09312