Tisk…
1-Fenyl-2-thiomočovina, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N-Phenylthiourea, 1-Phenylthiourea
P7629-100G P7629-10G P7629-25G
SIALP7629-100GEA 15170 CZK
SIALP7629-100G SIALP7629-10G SIALP7629-25G
1-Fenyl-2-thiomočovina, Sigma-Aldrich®
1-Fenyl-2-thiomočovina
Vzorec: C₇H₈N₂S
Bod varu: 295…297 °C (1013 hPa)
Bod tání: 84…85 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004933
CAS číslo: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07468