Tisk…

2-Pyridylmethanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

P66602-100G P66602-25G
SIALP66602-100GEA 4520 CZK
SIALP66602-100G SIALP66602-25G
2-Pyridylmethanol, Sigma-Aldrich®
2-Pyridylmethanol
Vzorec: C₆H₇NO
Bod varu: 223 °C (1013 hPa)
Bod tání: –6 °C
Hustota: 1,1317 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006348
CAS číslo: 586-98-1
EINECS: 209-592-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR